Merck
S7396
Liquid chromatography column fittings
Stopcock, Luer Lock (A)
Synonim(y):
polymeric adsorbent, 50-80 mesh
Wybierz wielkość
10 EA
539,00 zł
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
Pozwól nam pomóc
technique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
S7521C3794C4169
grade
for chromatography
grade
for chromatography
grade
for chromatography
grade
for chromatography
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
General description
A polycarbonate/acetal copolymer on-off control with female Luer-Lock inlet and male Luer-Lock outlet ports.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Protokoły oczyszczania przeciwciał dają preparaty zawierające endogenne IgG wraz ze specyficznymi przeciwciałami.
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.