Kluczowe dokumenty
Z408778
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 300 mm, porosity 25-50 μm (C)
Wybierz wielkość
1 EA
232,00 zł
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
232,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 720216
śr. zewn. × dł.
10 mm × 300 mm
wielkość porów
25-50 μm porosity (C)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)