Kluczowe dokumenty
Z405671
Sigma-Aldrich
J. Young general-purpose stopcock
straight through, PTFE, side arm O.D. 8 mm
Wybierz wielkość
1 EA
306,00 zł
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
306,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
J. Young
śr. zewn. ramienia bocznego
8 mm
Opis ogólny
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)