Kluczowe dokumenty
Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
Wybierz wielkość
1 EA
409,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
409,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40141602
NACRES:
NB.79
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
J. Young
śr. zewn. ramienia bocznego
7 mm
Opis ogólny
• PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)