Kluczowe dokumenty
Z405620
J.Young high-vacuum PTFE valve, right angle
stopcock size 10 mm
Wybierz wielkość
1 EA
368,00 zł
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
368,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
J. Young
śr. zewn. ramienia bocznego
13 mm
rozmiar kurka
10 mm
Opis ogólny
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)