Kluczowe dokumenty
Z261505
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, nickel plated
Wybierz wielkość
1 EA
270,00 zł
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
nickel plated
producent / nazwa handlowa
Popper 6415
Parametry
45 psi pressure (final assembly water tested)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)