Kluczowe dokumenty
Z303224
Quickfit® Liebig condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
C1/14/25/SC
Wybierz wielkość
1 EA
547,00 zł
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
547,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit C1/14/25/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Długość
250 mm
powierzchnia
130 cm2
Opis ogólny
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)