Kluczowe dokumenty
Z304646
Quickfit® ground-glass stoppers
joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
SB29
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Połączenie
joint: ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit SB 29
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
  • Ideally suited for use with Quickfit® jointedware and other glassware having standard ground glass sockets
  • All Quickfit® stoppers conform to the standard tapers as outlined in ISO 383
  • Borosilicate glass for chemical durability and high temperature performance
  • Hollow-blown construction to reduce weight
  • Hexagonal head prevents the stopper from rolling and provides a good grip
  • Top of stopper is flat, allowing them to be stood on end and avoid contamination of the ground surface
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)