Kluczowe dokumenty
BR92724
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
volume 100 mL
Synonim(y):
Erlenmeyer flasks, Flasks
Wybierz wielkość
10 EA
411,00 zł
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
411,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
joint neck22 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 92724
pojemność
100 mL
100 mL
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera 1191 z koralikowym brzegiem i podziałką to wysokiej jakości naczynie laboratoryjne przeznaczone do wszechstronnego użytku w zastosowaniach chemicznych i biologicznych. Wykonana ze szkła Boro 3.3 kolba spełnia normy DIN ISO 1773, zapewniając trwałość i niezawodność w różnych środowiskach laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
  • Dobra odporność mechaniczna
  • Łatwość czyszczenia
  • Różnorodne zastosowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)