Kluczowe dokumenty
Z291684
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
white PTFE, diam. 8 mm, thickness 0.01 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
white PTFE
opakowanie
pkg of 1000 ea
Średnica
8 mm
grubość
0.01 in.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)