Z288306
KNF Laboport® mini-pump
Pump with pressure gauge and regulator, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
CSA approved
producent / nazwa handlowa
KNF
dostępność
not available in EU
Parametry
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
masa
4.2 lb
Opis ogólny
- Portable
- Oil-free
- Quiet operation
- Maintenance-free, Ryton® pump head
- Molded PTFE diaphragm
- Kalrez® multi-port valves
- Single stage
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)