Kluczowe dokumenty
Z279153
Sigma-Aldrich
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 1.2 L
Synonim(y):
Saint Gobain D1075006
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Właściwości
capacity 1.2 L
opakowanie
pack of 1 ea
dł. × szerokość
6 in. × 10 in.
dopasowywanie
septum
Opis ogólny
  • Chemically resistant
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 5 mil thick bags made from FEP fluoropolymer film offer an inert environment for corrosive gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)