Kluczowe dokumenty
Z180742
Rurka zbierająca gaz ACE
capacity 250 mL, stopcock for #3, 10 mm O.D. capillary tubing
Wybierz wielkość
1 EA
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 740150
pojemność
250 mL
dopasowywanie
stopcock for #3
Opis ogólny
250 mL, #3 stopcock, 10 mm O.D. capillary tubing for connecting to rubber or plastic tubing. 1:5-taper PTFE stopcock at either end and syringe sampling port can be plugged with septum. Septum not included.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)