Z273589
Apiezon® grease
M
Synonim(y):
Smar Apiezon
Wybierz wielkość
1780,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1780,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
opis
usage: general purpose, economical
producent / nazwa handlowa
Apiezon
Parametry
10-30 °C temperature (50-86 °F)
masa
100 g
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Unika zanieczyszczeń typowych dla smarów silikonowych
- Doskonały środek smarny
- Odpowiedni do stosowania w temperaturach otoczenia
- Odporny na promieniowanie
- Silne działanie "getterujące", co oznacza, że pochłania potencjalnie szkodliwy smar i zanieczyszczenia chemiczne na powierzchniach metalowych i szklanych.
- Łatwy do czyszczenia i usuwania, ponieważ jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach węglowodorowych
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)