Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
paste
Application
Vacuum grease has been used to create a water-tight seal of the coverslips during fluorescence resonance energy transfer (FRET) imaging. It has also been used to seal the input and output channels during optical torque wrench experiments.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form paste | form grease | form paste | form paste |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?