Kluczowe dokumenty
Z273600
Apiezon® grease
T
Synonim(y):
Smar Apiezon, Smar o wysokiej wydajności
Wybierz wielkość
1 EA
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ciśnienie pary
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
opis
usage: high temp
producent / nazwa handlowa
Apiezon
Parametry
+10-+120 °C temperature
masa
25 g
Opis ogólny
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Informacje prawne
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
419.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
215 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2