Kluczowe dokumenty
Z267805
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Wybierz wielkość
1 EA
865,00 zł
865,00 zł
Cena katalogowa1730,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
865,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
865,00 zł
Cena katalogowa1730,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
ZnSe
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 2 mm
przepuszczalność
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 2.4 (at 2 μm)
Opis ogólny
Twardy i kruchy kryształ; obojętny; idealny materiał do ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)