Przejdź do
Z710997
Wheaton media bottle replacement cap
rubber lined cap only (size 33-430)
Synonim(y):
240280, cap, closure, lid, lined cap, screw cap, seal, top
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences WHEATON®
Features and Benefits
  • Rubber lined caps feature a nontoxic white styrene-butadiene rubber liner ideal for cell culture work
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z672505Z569704Z364827
description
rubber lined cap only (size 33-430)
description
-
description
pkg of 800 ea
description
size 250 mL, Rubber lined phenolic cap
manufacturer/tradename
WHEATON®
manufacturer/tradename
WHEATON® 240480
manufacturer/tradename
WHEATON®
manufacturer/tradename
WHEATON® 219757
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)