Kluczowe dokumenty
Z263230
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
clear soda-lime glass bottle, capacity 125 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
1 PKG
848,00 zł
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
848,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (48-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216929
pojemność
125 mL
śr. × wys.
52 mm × 84 mm
Opis ogólny
Butelka Wheaton z szerokim otworem to największy rozmiar dostępny wśród szklanych butelek typu III, zaprojektowanych specjalnie do ogólnego przechowywania próbek. Jej szeroki otwór ułatwia napełnianie i nalewanie, dzięki czemu jest wygodna do przenoszenia różnego rodzaju próbek. Wykonana z wytrzymałego szkła, butelka ta zapewnia doskonałą odporność chemiczną, zapewniając integralność przechowywanej zawartości. Idealna do laboratoriów i zastosowań przemysłowych, oferuje niezawodne rozwiązanie do efektywnego zarządzania próbkami masowymi i płynami.
Cechy i korzyści
  • Dostępne w większych rozmiarach butelek
  • Szerokie usta / szyjka
  • Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe typu III
  • Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub bez nakrętek
  • Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
  • Plomba antysabotażowa zapewnia szczelność butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)