Kluczowe dokumenty
Z249602
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified, jacketed Dean-Stark trap
joint: ST/NS 24/40, Overall H 300 mm
Wybierz wielkość
1 EA
7890,00 zł
7890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
7890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
wys. całkowita
300 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). 350 mL capacity. 0-3 mm PTFE valve.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)