Kluczowe dokumenty
Z249599
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Dean-Stark trap
reservoir capacity 35 mL, Joints: ST/NS 24/40 (2)
Wybierz wielkość
1 EA
4170,00 zł
4170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
4170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
Joints: ST/NS24/40 (2)
pojemność zbiornika
35 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). The 8 mL reservoir version is specifically designed for small scale azeotropic distillation of valuable solvents using heavy water. 2 mm bore PTFE stopcock and 300 mm overall height.
The Modified Dean-Stark Technique (see Fig. 1)
1.
Solvent vapors condense and collect in the receiver
2. The modified Dean-Stark trap separates the two components
3. The heavier than water layer sinks to the bottom of the trap leaving the water on top
4. The solvent is forced back through the inside tube and returned to the boiling flask
5. The upper water layer is drained out through the 2 mm PTFE stopcock
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)