Kluczowe dokumenty
Z174440
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation apparatus
Standard head
Wybierz wielkość
1 EA
5470,00 zł
5470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
5470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Threaded 24/40 joints. 100 mL two-neck flask and 50 mL recovery flask.
Replacement parts:
Z174459 - Standard head
Z247839 - Jacketed head
Z174491 - Receiver flask, 50 mL
Z174483 - Two-neck flask, 100 mL
Z405531 - Two-neck flask, 250 mL
Z174475 - Gas-inlet adapter
Z174467 - Gas-inlet tube
Please note: Purchase thermometer separately (Z252980)
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)