Przejdź do
SLW1516/06D
Pyrex® Media-Lab Bottles, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1516/06D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
250 mL
Material:
borosilicate glass bottle, polypropylene cap, round bottle, white graduation
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations, with cap, with pouring ring, with printed trace code
Packaging:
pack of 10 ea
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass bottle, polypropylene cap, round bottle, white graduation
joint
Joints threaded neck (GL45)
sterility
non-sterile
feature
graduations, with cap, with pouring ring, with printed trace code
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1516/06D
capacity
250 mL
diam. × H
70 mm × 138 mm
General description
  • Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Ideal for mixing and storage of culture medium
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • For use up to 140 deg. C
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)