Kluczowe dokumenty
SYND451414
Synthware Dean Stark distillation receiver
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware D4514114, aparat Dean-Stark, pułapka Dean-Stark
Wybierz wielkość
1 EA
848,00 zł
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
848,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D451414
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Do łatwego oddzielania wody z układu reakcyjnego lub destylacyjnego. Odmierzanie za pomocą korka PTFE 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)