Kluczowe dokumenty
Z247235
Coors porcelain crucible cover
cap size D, I.D. 54 mm
Wybierz wielkość
1 PKG
1060,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar korka
D
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66125
śr. wewn.
54 mm
Opis ogólny
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Cechy i korzyści
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Inne uwagi
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Kindly describe how many pieces of lid are there in this pack.
    1 answer
    1. This product is sold as a package of 12 each. There are 12 covers included.