Kluczowe dokumenty
Z243906
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
Synonim(y):
TM=["Aldrich"] Zbiornik cylindryczny
Wybierz wielkość
1 EA
466,00 zł
6 X 1 EA
2230,00 zł
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
466,00 zł
6 X 1 EA
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
śr. zewn. × wys.
6.5 cm × 10.5 cm
Opis ogólny
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. do you sell the seperate lids of this tank? We have 2 broken lids, so if possible would like to buy 2 lids for the 2243906-1EA
    1 answer
    1. Yes, replacement lids are available for this product. Please see the link below to the replacement lids for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z407259