Kluczowe dokumenty
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
Synonim(y):
Synthware T216105
Wybierz wielkość
1 EA
721,00 zł
721,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
721,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
721,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS60/12
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware T216105
śr. zewn. × wys.
65 mm × 105 mm
Opis ogólny
Wykonany ze szkła z pokrywką. Kompaktowy rozmiar zapewnia dobrą widoczność płytki i minimalne zużycie rozpuszczalnika.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)