Kluczowe dokumenty
Z168068
Sigma-Aldrich
Podwójne stanowisko do płukania oczu
Includes two 32oz polyethylene bottles with covered eye cups and discharge tube
Wybierz wielkość
1 EA
455,00 zł
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
455,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24868-0000
Opis ogólny
Plastikowa tablica do montażu na ścianie z dwoma wgłębieniami na butelki, lusterkiem oraz instrukcją obsługi i konserwacji w czterech językach (angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim). Zawiera dwie butelki PE o pojemności 32 uncji z zakrytymi muszlami ocznymi i rurką wylotową. Wysyłane puste.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)