Kluczowe dokumenty
Z407259
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
tank lid
Synonim(y):
Cylindryczny zbiornik TLC
Wybierz wielkość
1 EA
178,00 zł
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
178,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
Opis ogólny
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. What is the product number for purchasing the tank lid separately for the Aldrich® TLC developing tank - cylindrical?
    1 answer
    1. The developing tanks come with the lids and are available in two separate sizes:
      1. Z243906 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
      2. Z243914 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
      To purchase the tank lid by itself, it would be product Z407259.