Kluczowe dokumenty
Z740682
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 500 mL
Wybierz wielkość
12 EA
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Połączenie
joint stopper7
opakowanie
pkg of 12 ea
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera z przezroczystego szkła borokrzemowego z bocznym ramieniem do podłączenia do linii próżniowej lub aspiratora. Używana do filtracji za pomocą lejków Buchnera, tygli Goocha itp. Obręcz z koralikami do gumowych przelotek lub adapterów filtrów lub gumowych korków.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)