Kluczowe dokumenty
Z232335
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 32 neck thread, blue polypropylene (with lip seal)
Synonim(y):
zakrętki do butelek, zakrętki do butelek szklanych
Wybierz wielkość
10 EA
87,30 zł
87,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
87,30 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
87,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue polypropylene (with lip seal)
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292391907
Schott
Parametry
-40-140 °C temp. stability
dopasowywanie
GL 32 neck thread
Opis ogólny
Klasyczna butelka laboratoryjna z gwintowaną zakrętką GL jest wyposażona w wypróbowany i przetestowany system uszczelniania korka zapewniający szczelne zamknięcie. Dostępne w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i szarym z pasującymi pierścieniami do nalewania. Rozróżnianie typów mediów jest uproszczone, a wymiana zakrętek i ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego są znacznie zmniejszone.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)