Przejdź do
Z332240
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, GL 45 bottle, polypropylene
Synonim(y):
Bottle adapter for Dispensette/ seripettor / Titrette / QuikSip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
50,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
50,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
manufacturer/tradename
BRAND 704345
fitting
GL 45 bottle, GL 32 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Other Notes
BR704345 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z332305Z332291Z332224
description
GL 32 thread, GL 45 bottle, polypropylene
description
GL 45 thread, GL 38 bottle, polypropylene
description
GL 45 thread, S 40 bottle, polypropylene
description
GL 32 thread, GL 30 bottle, polypropylene
fitting
GL 45 bottle, GL 32 thread
fitting
GL 38 bottle, GL 45 thread
fitting
GL 45 thread, S 40 bottle
fitting
GL 30 bottle, GL 32 thread
manufacturer/tradename
BRAND 704345
manufacturer/tradename
BRAND 704397
manufacturer/tradename
BRAND 704343
manufacturer/tradename
BRAND 704330
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)