Kluczowe dokumenty
Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Wybierz wielkość
1 EA
326,00 zł
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
326,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.450.2
Długość
500 mm
średnica ostrza
50 mm
wałek śr.
6 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)