Kluczowe dokumenty
Z201022
Sigma-Aldrich
Spilfyter® chemical classifier
pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
708,13 zł
708,13 zł
Cena katalogowa762,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
708,13 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
708,13 zł
Cena katalogowa762,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Quickly distinguish unknown spilled or stored chemicals. Classifier consists of a test strip with various positioned color indicators that are sensitive to different chemical classes (e.g., pH, oxidizers, fluorides, organics, and chlorides). Strips are sealed against premature exposure by a protective film.
Each kit includes six classifiers, 120 ft PP string, and a laminated color-identification chart. Shipped in an airtight tube.
Informacje prawne
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)