Kluczowe dokumenty
634506
Mercsorb® mercury spill kit
For one-time use only
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
Kit is designed to handle all stages of cleaning up mercury spills. Does not contain any chemicals designed to make the mercury less toxic or less dangerous. For one-time use only.
Contents:
  • Amalgamation powder
  • Indicator powder
  • Vapor suppressor, shaker bottle
  • Aspirator bottle
  • Waste collection bottle
  • Mixing tub with spatula
  • Chemical sponge
  • Nitrile gloves
  • Disposal bag and twist tie
  • Wisk on pan
Informacje prawne
Mercsorb is a registered trademark of NPS Corp.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)