Kluczowe dokumenty
Z188778
Supelco
Wheaton sample vials
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
8 - 425
śr. × wys.
12 mm × 36 mm
pojemność
2 mL
kolor
amber
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)