Caps are not included in this product. The recommended caps and septa are listed in the 'Related Products' section of the product page as shown below:
Z162531 Black phenolic open top screw caps, Cut-out top, without septum, thread for 8-425, pkg of 200 ea
Z188808 Black plastic caps, Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Z162566 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
Z162558 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, red PTFE/silicone
Z188697
Wheaton sample vials
clear, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
Wybierz wielkość
704,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
704,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
8 - 425
śr. × wys.
12 mm × 36 mm
pojemność
2 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 8-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Hanno i tappi?