Kluczowe dokumenty
Z187941
Sigma-Aldrich
Precisionware bottles
Narrow-mouth, capacity 1,000 mL
Synonim(y):
butelka hdpe, plastikowa butelka, plastikowe butelki
Wybierz wielkość
6 EA
267,00 zł
24 EA
1030,00 zł
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
267,00 zł
24 EA
1030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38)
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 24 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F10620-0008
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
  • Butelki2483 są wykonane z laboratoryjnego/farmaceutycznego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
  • Posiadają szczelne zamknięcie zapewniające ochronę próbki.
  • Solidna, wytrzymała konstrukcja butelki ułatwia przechowywanie próbek cieczy/proszku.
  • Wyprodukowana zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami DOT-2E.
  • Formowana krawędź wlewu ułatwia nalewanie bez rozlewania.
  • Nadaje się do transportu.
Butelka ze szczelną i wytrzymałą ścianką o dużej wytrzymałości. Wyprodukowana zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami DOT-2E. Formowana krawędź ułatwia nalewanie bez rozlewania. Nadaje się do transportu.
Informacje prawne
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)