Kluczowe dokumenty
Z183652
Poly-net® protective netting
blue, diam. 5/8-1 in., Close-mesh
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Średnica
5/8-1 in.
grubość
0.07-1.2 mm , approximate
kolor
blue
Opis ogólny
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
Zastosowanie
Syringes and small bottles
Informacje prawne
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)