BR4600140
BRAND® Dispensette® S Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 1-10 mL, without recirculation valve
Synonim(y):
bottle top dispensers
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
incremental 0.2 mL
DE-M marking
without recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4600140
zakres pojemności
1-10 mL
dopasowywanie
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Inne uwagi
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.
Powiązane treści
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.