Kluczowe dokumenty
Z183393
Foil/poly bag
size 4 1/2 in. × 8 in.
Synonim(y):
Worek polietylenowy
Wybierz wielkość
1 PKG
339,00 zł
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
339,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 50 ea
rozmiar
4 1/2 in. × 8 in.
grubość
5 mil
Opis ogólny
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How many units come in the package?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product is supplied as a pack of 50 bags.