Merck
Z162965
Zipper-top poly bag
size 5 in. × 8 in.
Synonim(y):
Ziplock Storage Bag, Zippered Storage Bag
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Materiały
clear low-density polyethylene
agency
suitable for EPA OTM-45
rozmiar
5 in. × 8 in.
grubość
4 mil
Opis ogólny
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Zastosowanie
The zipper-top poly bag has been used to store marine sediment samples.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rachel L Coppock et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 829-837 (2017-07-25)
Microplastics (plastic particles, 0.1 μm-5 mm in size) are widespread marine pollutants, accumulating in benthic sediments and shorelines the world over. To gain a clearer understanding of microplastic availability to marine life, and the risks they pose to the health
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.