Przejdź do
22161
Gas Sampling Bulb
size 125 mL, PTFE stopcock
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE stopcock
technique(s)
active air sampling: suitable
size
125 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Gas Sampling Bulb to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis.
Use these glass bulbs to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis. Oven annealed to resist damage during transportation and on-site use. Available with PTFE or high vacuum glass stopcocks. One half-hole cylindrical Thermogreen septum is included with each bulb.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22144-U22163-U22145-U
description
size 125 mL, PTFE stopcock
description
size 1000 mL, glass stopcock
description
size 500 mL, PTFE stopcock
description
size 1000 mL, PTFE stopcock
material
PTFE stopcock
material
glass stopcock
material
PTFE stopcock
material
PTFE stopcock
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
size
125 mL
size
1000 mL
size
500 mL
size
1000 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gas Sampling Bulb
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)