Kluczowe dokumenty
Z154458
Ace Trubore® PTFE 4-piece stirrer bearing
joint: ST/NS 45/50, fits shaft o.d., 19 mm
Wybierz wielkość
1 EA
2170,00 zł
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS45/50
Właściwości
fits shaft o.d. 19 mm
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 806730
Opis ogólny
Self-aligning, lubricant-free PTFE Trubore bearing for use with SS or polished glass stirring shafts at approximately 200rpm. Consists of PTFE inner Trubore bearing, FETFE® compression saddle O-ring, glass-reinforced bushing and lock-nut with FETFE O-ring, and threaded glass adapter. The lock permits stirring in either direction without fear of unthreading. The compression saddle O-ring maintains constant force with little attention. Vacuum to 1 mm Hg. Not recommended for use with ground-glass shafts.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)