Kluczowe dokumenty
Z177962
Scienceware® chemical spoons
L 30 cm
Synonim(y):
szpatułka laboratoryjna, łyżka laboratoryjna
Wybierz wielkość
2 EA
490,00 zł
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36729-0030
Długość
30 cm
rozmiar końcówki łyżki
2.0 mL , small
8.0 mL , large
Opis ogólny
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)