Kluczowe dokumenty
Z177466
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 1,100 mL
Wybierz wielkość
6 EA
245,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
245,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F367560000
wymiary miski
203 mm × 121 mm × 76 mm
pojemność
1,100 mL
rozmiar rączki
100 mm
Opis ogólny
Molded, natural color.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 answer
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.