BR139130
BRAND® scoop
volume 500 mL, L 350 mm
Synonim(y):
Scoops
Wybierz wielkość
134,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
134,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
white
producent / nazwa handlowa
BRAND 139130
Długość
350 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)