Kluczowe dokumenty
Z176338
Sigma-Aldrich
Air-driven stirrer
Heavy usage, parameter 50-1200 rpm
Synonim(y):
air driven stirrers, air mixer, air stirrer
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Produkt Z176338 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MODEL G
dostępność
not available in EU
Parametry
50-1200 rpm
pręt nośny śr. × dł.
9/16 in. × 10 in.
Opis ogólny
  • Explosion-proof, stall-proof, does not overheat
  • Exhaust muffler
  • Brass needle valve with 1/4 in. NPTM outlet controls air intake
  • Mount on standard clamp holders and vertical rods (order separately)
Includes: a screw collet and 3/8 in. diam. × 12 in. L SS stirrer shaft with propeller. A 3-jaw geared chuck may be ordered separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)