Kluczowe dokumenty
Z563080
Büchi® glass oven for drying, B-585
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
Laboratoryjny piec do suszenia, Suszarka do szkła
Wybierz wielkość
1 EA
27 450,00 zł
27 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
27 450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
27 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
50 - 60 Hz
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Büchi 046600
dostępność
not available in EU
Parametry
40-300 °C temp. range
±5 °C temp. stability (in oven center at 300 °C)
szer. × wys. × śr.
410 mm × 300 mm × 300 mm
pojemność
100-250 mL
masa
9.5 kg
pobór energii
450 W
Opis ogólny
Small drying oven with metal housing and robust platform, a transparent sample container, suited for removing residual solvent up to a maximum temperature of 300°C. Visual monitoring of the sample chamber, graphic display with manual and programmable mode. Adjustable temperature and time control, programmable for three steps.
  • Requires minimal space
  • Shorter heating time
  • High energy efficiency
  • Steady vacuum
  • No cross contamination
  • Optimal visibility of the substance
  • Low investment costs
  • Option of keeping the sample in motion
  • Output to start and stop the vacuum pump
  • Working angle can be easily set from 0° to + 90°
  • Temperature and time can be programmed at 3 levels
  • Vacuum-proof design
  • Optional ventilation with inert gas
  • No cross contamination
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)