Yes, UV lamps with 254 nm and 366 nm wavelengths are included.
Z169439
Spectroline® CM UV-viewing cabinet
Cabinet CM-26, AC/DC input 115 V AC, 60 Hz
Synonim(y):
Szafa inspekcyjna CM UV
Wybierz wielkość
4580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4580,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
szer. × dł. × wys.
9 in. × 12 in. × 6 1/2 in.
Opis ogólny
CM-24: cabinet with removable, combination UV light source (365nm/254nm); 4-watt tubes
CM-26: cabinet with removable, combination UV light source (365nm/254nm); 6-watt tubes
Zastosowanie
- Spectroline® CM UV-viewing cabinet została wykorzystana do produkcji kamery z lampą UV.[1]
- Spectroline CM UV-viewing cabinet może być używana jako akcesorium TLC, a także może być używana jako lampa termo UV.
- Spectroline CM UV-viewing cabinet może być używana do badania chromatogramów uzyskanych z analizy GC-MS.
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Are UV-lamps with 254nm and 366nm wavelength included?